包裝
units of 1
製造商/商標名
Milli-Q®
儲存條件
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
輸入
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
相容性
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
運輸包裝
ambient
一般說明
IPAK Gard® 10/15 硬水预处理柱能有效去除硬水中的游离氯、胶体、颗粒和矿物质等水污染物,从而保护反渗透(RO)膜。
纯化技术包含去除游离氯的活性炭、防止结垢和沉淀的聚磷酸盐珠,以及去除微粒和胶体的折叠式过滤器。这种预处理柱可改善系统′性能并延长其使用寿命。
纯化技术包含去除游离氯的活性炭、防止结垢和沉淀的聚磷酸盐珠,以及去除微粒和胶体的折叠式过滤器。这种预处理柱可改善系统′性能并延长其使用寿命。
應用
- 用于 Milli-Q® IQ/IX 7010/15 系统。
- 有效保护反渗透膜免受硬水中游离氯、胶体、微粒和矿物质的侵蚀。
- 改善系统性能和使用寿命。
特點和優勢
- 折叠式过滤器可去除颗粒物和胶体,而活性炭则可去除硬水中的游离氯,从而确保反渗透膜性能长期良好。
- 聚磷酸盐珠可防止结垢和沉淀。
- e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
- 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
- 63%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关内容
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.