主要文件
IPAKQUAEX
Milli-Q
用于Elix® 纯水系统的 IPAK Quanta® 精制柱
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1.
别名:
用于Elix 纯水系统的 IPAK Quanta® 精制柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
质量水平
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
高度
39.5 cm (15.5 in.)
输入
feed water nature purified water (Elix®)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
运输
ambient
储存温度
2-30°C
一般描述
用于 Elix® 纯水系统的 IPAK Quanta® 精制柱含有创新的 IQnano 离子交换介质来去除痕量离子,还装填了高等级合成活性炭来去除微量有机污染物。
与用于 Elix® 纯水系统(IPAKMETEX)的 IPAK Meta® 精制柱配套使用,可为敏感的实验室应用生产超纯水(1 类)。
应用
  • 用于由 Elix® 产水的 Milli-Q® IQ/EQ 7000 和 IQ 7003/05/10/15 超纯水系统
  • 为敏感应用提供超纯水(1 类)
特点和优势
  • e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性
  • 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量
  • 78%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.