Milli-Q® 台式实验室纯水系统
至纯实验室用水体验:Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水和纯水系统
Milli-Q®实验室用水解决方案的台式水系统系列包括纯水和超纯水两种系统,可满足任何实验室要求。从灵敏的质控分析到缓冲液制备和玻璃器皿清洗,这一紧凑型系列可解决实验室方方面面的用水需求。我们的专家可就以下因素,帮助您找到最适合的纯水解决方案:
|
|
|
不同实验室用水级别有何差异?
实验室用水级别由ASTM或ISO 3696等质量标准定义,有助于特定应用选择适合的水质。这些标准也考虑了生产成本,如1级(Type 1)超纯水的生产成本远高于2级(Type 2)或3级(Type 3)纯水。
1级超纯水 不含离子(电阻率18.2 MΩ·cm)且总有机碳(TOC)含量低。建议在敏感的实验室应用中采用超纯水,如先进的分析技术(如HPLC、UHPLC、LC-MS、ICP-MS、GF-AAS)、分子生物学应用(如PCR测序)和用于制备哺乳动物细胞培养缓冲液和培养基。
2级纯水 建议用于一般实验室应用,例如缓冲液、试剂和培养基的制备以及供应其他设备(如1级系统、临床分析仪、实验室器皿清洗机、稳定性试验箱等)。我们的2级系统引入绿色的 Elix® 电去离子(EDI)技术 生产质量稳定的纯水,同时无需有害的化学再生步骤、昂贵的树脂、更换去离子滤芯和添加软化剂。
3级纯水是最低的用水级别,通过反渗透(RO)法生产。建议在 非关键型 实验室应用中使用RO水,例如玻璃器皿清洗、加热水浴、高压蒸汽灭菌以及供应1级水系统。
临床实验室试剂级纯水(CLRW)符合美国临床和实验室标准协会(CLSI®)指南制定的质量标准,根据该标准,临床实验室的用水纯度为电阻率>10MΩ·cm;TO <500ppb;细菌<10cfu/mL;颗粒过滤>0.22μm。
数字化服务简化纯水系统维护、保障生产效率
MyMilli-Q™平台是特色在线解决方案,可简化Milli-Q®纯水系统维护,帮助实验室最大限度提升生产效率。只需登录MyMilli-Q™账户即可获得以下服务:
|
|
|
这些省时功能为您带来的好处:
|
|
此外,通过订阅MyMilli-Q™远程维护在线监测和服务功能(面向Milli-Q® IQ和Milli-Q® IX系列系统),您还可享受到以下福利:
- 在线访问系统及数据
- 在发生警报时,通过电子邮件或短信自动发出通知
- 通过远程诊断和维修更快恢复运行
- 简化数据管理和先进的可追溯性,简化审计和认证过程
MyMilli-Q™数字服务现面向所有在保或加入Milli-Q®服务计划的系统。
绿色供水系统
为减轻实验室水纯化对环境的不利影响,我们始终致力于提高Milli-Q®纯水系统和工艺的可持续性。最新的Milli-Q®纯水系统通过以下方法助力您的实验室实现更高可持续性:
- 节水纯化技术
- 节能的设计和系统功能
- 减少化学废弃物排放
- 无汞紫外线灯
- 更环保包装
- 无纸化数据管理
- 远程诊断和服务
欢迎了解Milli-Q®纯水系统如何助力您的实验室增添绿色。
相关资源
相关视频