包装
units of 1
制造商/商品名称
Milli-Q®
储存条件
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
输入
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
相容性
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
运输
ambient
一般描述
IPAK Gard® 预处理柱由两个 IPAK Gard® 03/05 预处理柱组成。它能有效去除饮用水中的游离氯、胶体、颗粒和矿物质等水污染物,从而保护反渗透膜。
纯化技术包括去除游离氯的活性炭和去除微粒和胶体的折叠式过滤器。这种预处理柱可改善系统′性能并延长其使用寿命。
纯化技术包括去除游离氯的活性炭和去除微粒和胶体的折叠式过滤器。这种预处理柱可改善系统′性能并延长其使用寿命。
应用
- 用于 Milli-Q® IQ/IX 7010/15 系统。
- 有效保护反渗透膜免受饮用水中游离氯、胶体、颗粒和矿物质的侵蚀。
- 改善系统性能和使用寿命。
特点和优势
- 折叠式过滤器可去除微粒和胶体,而活性炭块则可去除饮用水中的游离氯,从而确保反渗透膜多年保持良好性能。
- e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
- 纯化柱配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
- 63%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律信息
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关内容
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.