Merck
所有图片(4)
文件
ZAFS51040
Milli-Q
Milli-Q® CLX 7040净水系统(LC)
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
别名:
Milli-Q® CLX 7040 Water Purification System (LC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104206
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® CLX
包裝
pkg of 1 unit
參數
<4 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
電阻係數
>15 MΩ-cm, at 25 °C
system H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
罐體積
90 or 140 L , built-in
總有機碳(TOC)殘留物
<30 ppb (Product Water)
輸入
potable tap water
輸出
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milli-Q CLX 7040分析仪进料系统提供了一种经济高效的水净化解决方案,可满足每天高达800 L的纯水需求。最多可串联安装3个系统,以增加日容量。生产的水符合临床和实验室标准协会(CLSI)关于临床实验室试剂用水(CLRW)的指南。 这些高通量的生物医学用水系统通过集成最先进的净化技术,并提供前所未有的系统可及性和服务水平,为您的临床实验室提供最大的生产力。所有Milli-Q CLX系统均可提供MyMilli-Q Remote Care远程维护的远程监控和服务功能。 Milli-Q CLX 7040水净化系统(LC)用于给水含氯量较低的情况下。
應用
高通量Milli-Q CLX 7040水净化解决方案为分析仪提供符合CLSI CLRW标准的一致水质。您的临床实验室将从满足其许多关键需求的高性能和经济的水净化解决方案中受益。
特點和優勢
  • 24/7实时监控和安全的远程控制访问。
  • 长达两年的自动电子记录存档可促进实验室认证和重新认证过程。
  • 专利的Elix电去离子(EDI)模块可始终如一地提供高质量的水,而无需树脂圆筒。这减少了维护时间、运行成本和分析仪停机时间。
  • 独特的E.R.A.技术可以根据给水水质自动优化水回收,降低用水成本。
  • 三个内置杀菌紫外灯减少系统和分析仪的消毒需求,最大程度地延长实验室的正常运行时间。
  • 用户友好的大型彩色触摸屏可一目了然地显示所有重要的系统信息,并允许直观的操作。
  • 为了确保您始终不间断地供应纯水,这些功能强大的系统配备了易于设置的紧急旁路功能。
  • 这些系统紧凑,可以在实验室方便的地方安装。它们也是可定制的,允许您根据特定的需求对它们进行调整。
  • 可与MyMilli-Q一起使用远程护理监控和服务,以支持最大的正常运行时间。
成分
  • 所示价格目前仅对应上述目录号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该目录号不包括随时间推移安装和正确操作水净化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证您的购买。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤和UV
  • 应用:临床实验室
  • 预期用途:水净化
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南“系统”“产品信息”部分(北美配置版本以USB密钥提供)。
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
访问文档库
商品
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
相关内容
您的实验室水质稳定性如何?纯水水质波动可能影响您的实验室分析结果以及整体运营效率。了解Milli-Q®实验室纯水系统如何确保水质稳定可靠。
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Water for Clinical Chemistry