推荐产品
AC/DC输入
100 V / 240 V, 50 -60 Hz
质量水平
物料
316L stainless steel (Pump, Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
polyester (Keypad)
polyphenylsulfone (PPSU) (Tubing Guide, Drain Tray Container)
silicone seal
window(s) (toughened glass)
Agency
EP
JP
USP
制造商/商品名称
Steritest®
参数
15.8 kg operating weight (with accessories)
泵高度 × 宽度
41.0 cm × 63.3 cm , with accessories
泵体高度 × 深度
28.2 cm × 37.2 cm , with accessories
泵扬程高度
15.8 cm
应用
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
相容性
Steritest® devices
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由于其紧凑的设计,Steritest® Symbio LFH泵可以在最小的测试环境中自如使用。该泵,带泵脚,可在层流罩、生物安全柜或洁净室中使用。使用特殊的泵脚,它也可以在隔离器中使用。
自动外罩消除手套夹紧风险,并确保可靠地分流液体样品。排水盘和瓶托符合人体工程学地放置在泵头周围,在空间有限的环境中轻松取用。此外,排水盘设计可最大限度减少套筒底部的溅水。两种压力检测模式(包括自动降低泵速)提醒操作员,降低无菌测试中断的风险,并最大限度地减少对微生物的压力。
该泵配有中国专用的电源线。另提供多种可改进无菌测试流程的选购配件。
自动外罩消除手套夹紧风险,并确保可靠地分流液体样品。排水盘和瓶托符合人体工程学地放置在泵头周围,在空间有限的环境中轻松取用。此外,排水盘设计可最大限度减少套筒底部的溅水。两种压力检测模式(包括自动降低泵速)提醒操作员,降低无菌测试中断的风险,并最大限度地减少对微生物的压力。
该泵配有中国专用的电源线。另提供多种可改进无菌测试流程的选购配件。
应用
Steritest® Symbio LFH泵(2种培养基)适用于层流罩、生物安全柜、洁净室或隔离器内的无菌测试。使用Steritest®系统可以检测的无菌产品包括:装在玻璃瓶、塑料瓶、软袋、安瓿瓶和小针剂瓶中的大、小体积注射液、预灌封注射器、装在安瓿瓶或小针剂瓶中的冻干或其他可溶制品、装在安瓿瓶或小针剂瓶中的抗生素、医疗器械以及难溶粉剂。
特点和优势
- 易于使用的独特设计
- 可靠
- 安全
- 符合人体工学
- 用户友好型
组分
- 蠕动泵
- 指南质量证书
- 瓶托
- 排水托盘
- 硅胶排水管
- 通讯集线器
- 电源线
- 网线
- USB闪存盘
- 3 份快速指南
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
相关产品
产品编号
说明
价格
自备
通常也和此产品一起购买
配件