材料
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
品質等級
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
製造商/商標名
Steritest®
包裝
pkg of 10 blisters per box, Single packed
參數
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
管材長度
850 mm
顏色
blue Canister Base
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
liquid
sample type pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
For soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
運輸包裝
ambient
一般說明
Steritest® NEO设备是一种膜过滤设备,用于可过滤药品的无菌测试。该设备简化了从处理到可追溯性的测试的各个方面。封闭式系统确保测试过程中药品不会暴露于环境中。这最大程度地减少了假阳性,并提供了最高水平的质量和可靠性。该测试系统与Steritest ®Symbio泵、专用附件以及高品质培养基和冲洗液一起使用时,可提供经过优化且完全符合法规的测试过程。小直径双针接头适用于带有隔垫的小瓶。带蓝色底座的罐表示混合纤维素酯(MCE)膜,该膜为标准产品提供了最佳的过滤流速。
應用
特點和優勢
- 使用我们的设备、泵、介质、流体和服务进行无菌检测的一站式服务
- Steritest®设备是在我们位于法国莫尔塞姆的卓越中心制造的,每个批次都有高质量的控制标准,并保持质量证书。
- 新型针头设计
- 更智能的工作流程
- 完全封闭设置
- 一致的性能
- 新的管路切断工具
包裝
法律資訊
相關產品
配置
需要但未提供
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
相关内容
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.