Merck
所有图片(4)
文件
TZHALV210
Millipore
Steritest® NEO 设备
For liquids in large vials. Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa. Single packed.
别名:
Blue Base Steritest® NEO装置,用于无菌检测, 无菌检测装置、膜过滤装置、膜过滤罐、密闭膜过滤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
材料
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
品質等級
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌
sterile; γ-irradiated
製造商/商標名
Steritest®
包裝
pkg of 10 blisters per box, Single packed
參數
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
管材長度
850 mm
顏色
blue Canister Base
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type pharmaceutical(s)
liquid
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
運輸包裝
ambient
一般說明
设备配置:2个罐
Steritest® NEO 是一种膜过滤设备,用于可过滤药品的无菌测试。该设备简化了从处理到可追溯性的测试的各个方面。封闭式系统最大程度地减少了假阳性,并提供了最高水平的质量和可靠性。该设备确保测试过程中药品不会暴露于环境中。该测试系统与Steritest ®Symbio泵、专用附件以及高品质培养基和冲洗液一起使用时,可提供优化的、完全合规的测试过程。带通气孔的针头适配器通气并将供试品从带隔膜的大容量容器转移至Steritest® NEO装置。蓝色底部罐表示混合纤维素酯(MCE)膜,该膜为标准产品提供了最佳的过滤流速。
适用于瓶装液体的STERITEST® NEO设备用于对大剂量的注射药物和不含抗生素活性的合成药物进行无菌测试。带通气孔的针头适配器通气并将供试品从带隔膜的大容量容器转移至STERITEST® NEO设备。蓝色底部罐为纤维素膜的混合酯。该膜为标准产品提供了最佳的过滤流速。
應用
Steritest® NEO设备用于对大体积的注射药物和不含抗生素活性的合成药物进行无菌测试。
特點和優勢
  • 我们的过滤器、泵、培养基、冲洗液和服务共同组成无菌检测的一站式解决方案
  • Steritest®过滤器在我们位于法国莫尔塞姆的卓越中心制造,高标准品控,每批产品均附质量证书
  • 新型针头设计
这种新型针头的设计经过优化,具有短针头长度、握柄和隆起,在刺穿小容器时为操作员提供灵活性和安全性
  • 更流畅的工作流程
全新的Steritest® NEO过滤器经过多项改进,如彩色管夹、便于准确量液的体积刻度、优化标识和方便追溯的可撕新标签
  • 全封闭设计
使用Steritest® NEO过滤器进行无菌检测时,药品永远不会暴露在环境中。在封闭体系内完成过滤、冲洗、移液和培养的所有步骤。
  • 一致性能
100%完整性测试;从生产到放行,Steritest® NEO滤器组件的每个步骤都经过严格的物理和微生物检验。
  • 新型切管工具
所有Steritest® NEO过滤器都配备Velax®切管夹,切管更加安全和轻松。
包裝
每盒10个单包装泡罩
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
相关内容
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.