推荐产品
AC/DC 輸入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
品質等級
材料
316L stainless steel cover (for pump head)
316L stainless steel head (of pump)
316L stainless steel holder (for bottle)
316L stainless steel housing (for screen)
316L stainless steel pump
316L stainless steel support (for drain tray)
EPDM rubber seal
glass window(s) (toughened)
polyester keys
polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray)
polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing)
silicon seal
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Steritest®
H × W × depth
41.0 cm (16.1 in.) × 41.0 cm (16.1 in.) × 37.2 cm (14.6 in.), with accessories
pump body H × W × depth
27.2 cm (10.7 in.) × 33.3 cm (13.1 in.) × 37.2 cm (13.1 in.)
泵頭高度
15.8 cm (6.2 in.)
重量
14.2 kg (31.3 lb ), (pump body)
15.8 kg (34.8 lb)with standard accessories
輸入
sample type pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
相容性
standard for VHP
一般說明
自动泵头外罩消除手套夹紧风险,并确保可靠地分流液体样品。设计符合人体工学,可方便灵活地将排水盘和瓶托安放在泵周围,在空间有限的环境中轻松取用。此外,排水盘设计可最大限度减少套筒底部的溅水。泵方便的压力检测系统可以两种模式运行(压力监测和压力调节),降低错误测试结果风险和无菌测试干扰。泵配有一个方便的定时器功能,可进行最精密和可重现的最小体积采样。为了进一步确保测试重现性,并始终遵循预设的测试程序,可通过Steritest® Symbio软件在电脑上创建相应的测试方法。接着测试方法会传送到泵上,并在整个测试流程中一步一步地指导操作人员。
另提供多种可改进无菌测试流程的选购配件。
應用
特點和優勢
- 易于使用的独特设计
- 可靠
- 安全
- 符合人体工学
- 用户友好型
成分
泵的质检证书
瓶托
排水盘
硅胶排水管
通信集线器
电源线
网络线缆
USB闪存盘
3份快速指南
法律資訊
consumable
推薦
附屬品