材料
aluminum adapter
agency
non-compendial
描述
pressure head
產品線
RCS®
特點
portable
包裝
pkg of 1 kit
應用
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with RCS® High Flow Touch
儲存溫度
room temp
一般說明
RCS®压缩气体适配器触控是与RCS®高流量触摸空气采样器配合使用的附加附件。RCS®高流量触摸是一种便携式空气采样器,可在受控环境中快速简便地监测环境空气和压缩气体。微生物空气采样器基于离心力冲击。RCS®压缩气体适配器触控可进行高压蒸汽灭菌,用于压缩气体的微生物监测。其可用于1 bar的进气口压力。
應用
RCS®压缩气体适配器触控是RCS®微生物空气采样器的附加附件,用于压缩气体的微生物监测。这些空气采样器在制药、医药、食品等行业的环境空气微生物监测中得到了广泛的应用。
相容性
RCS®压缩气体适配器触控与RCS®高流量触摸微生物空气采样器兼容。
法律資訊
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
相关内容
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
食品微生物学检测是确保食品安全和进行质量管理的关键部分。了解更多有关病原体和腐败微生物各类检测的信息。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。