主要文件
SYMBSYS01
Millipore
Steritest® 注射器支架
Steritest® accessory to hold syringe, For streamlining workflow and increasing safety
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
材料
316L stainless steel
EPDM rubber (foam)
Nylon 66 (glass bead reinforced)
Nylon
PVC
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
anodized aluminum
brass (nickel-plated)
polyoxymethylene
polyphenylsulfone (PPSU)
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
Steritest®
輸入
sample type pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
運輸包裝
ambient
一般說明
STERITEST® 注射器支架是与STERITEST® EZ器械配套使用的配件,适用于带针头的预充式注射器。注射器支持阀通过泵通信接口上的专用端口连接到STERITEST®泵。用于稀释注射器内容物的无菌液体的分配由自动阀控制,从而消除了在每个测试注射器之间翻转稀释瓶的必要性。STERITEST® 注射器支架与所有STERITEST® Equinox和STERITEST® Symbio泵兼容。对于STERITEST® Equinox泵,标准瓶架需要更换为STERITEST® Symbio完整瓶架>(SYMBBTH01),其中包括可拆卸的瓶篮。该附件可进行高压蒸汽灭菌(可拆卸自动阀除外)),并且在隔离器中可耐受汽化过氧化氢(VHP)和过氧乙酸消毒循环。
應用
STERITEST® 注射器支架是用于固定注射器的附件,有助于安全处理带针头的注射器。该附件简化了工作流程,并提高了实验室过滤和无菌测试期间的安全性。
成分
NA
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany