材料
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
品質等級
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌
sterile; γ-irradiated
製造商/商標名
Steritest®
包裝
pkg of 10 blisters per box, Single packed
參數
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
管材長度
850 mm
顏色
red Canister Base
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
運輸包裝
ambient
一般說明
Steritest® NEO 是一种膜过滤设备,用于可过滤药品的无菌测试。该设备简化了从处理到可追溯性的测试的各个方面。封闭式系统最大程度地减少了假阳性,并提供了最高水平的质量和可靠性。该设备确保测试过程中药品不会暴露于环境中。该测试系统与Steritest ®Symbio泵、专用附件以及高品质培养基和冲洗液一起使用时,可提供经过优化且完全符合法规的测试过程。该装置同时在无菌稀释剂中进行溶解/稀释,并过滤所得溶液。小直径双针接头适用于带有隔垫的小瓶。红色罐底座表示低吸收性 Durapore® 亲水性聚偏二氟乙烯(PVDF)膜和特定的排水设计。这样可以优化抑制微生物生长的产品的冲洗。
應用
特點和優勢
- 使用我们的设备、泵、介质、流体和服务进行无菌检测的一站式服务
- Steritest® 设备是在我们位于法国莫尔塞姆的卓越中心制造的,每个批次都有高质量的控制标准,并保持质量证书。
- 新型针头设计
- 更智能的工作流程
- 完全封闭设置
- 一致的性能
- 新型管断开装置
包裝
法律資訊
相關產品
配置
需要但未提供
其他客户在看
商品
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
相关内容
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.