产品名称
100%醋酸, for HPLC LiChropur™
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
品質等級
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽壓力
15.4 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (alkalimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
485 °C
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
運動黏度
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 39 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F
閃點(°C)
39 °C
其他客户在看
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.