About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-580-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
产品名称
99-100%乙酸, for synthesis
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽压
15.4 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (acidimetric)
表单
liquid
自燃温度
485 °C
800 °F
效能
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
运动粘度
1.17 cSt(20 °C)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
转变温度
flash point 39 °C
溶解性
soluble 602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
鉴别:符合检验
密度(d 20/4):1.048 - 1.052
鉴别:符合检验
密度(d 20/4):1.048 - 1.052
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
102.2 °F
闪点(°C)
39 °C
其他客户在看
实验方案
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.