Merck
56865
Supelco
三氟乙酸铵
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
别名:
三氟乙酸 铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CO2NH4
CAS号:
分子量:
131.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116004
NACRES:
NB.21
化驗
99.0-101.0% (NT)
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
pH值
5-6.5
mp
123-125 °C (lit.)
溶解度
H2O: 10%, clear, colorless
&lambda ;
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES 字串
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
InChI 密鑰
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 特定离子效应揭示了一条调节氧化触发酸系统的途径:该研究利用三氟乙酸铵来探索油气藏应用酸体系中的特定离子效应。该应用对工业过程很重要,尤其是对资源开采技术的优化很重要(Cairns et al., 2022).
推薦產品
Discover LiChropur 试剂最适于HPLCLC-MS分析
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.