蒸汽密度
2.07 (vs air)
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
溶解度
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸是一种脂肪族有机酸。这是一种易吸湿的腐蚀性液体,有一种类似醋的气味。它可以在锰或钴盐存在下氧化乙醛合成。用于乙酸酐、醋酸纤维素和乙酸酯的合成。已有关于它对纸张老化的影响的研究。
應用
醋酸(AcOH)可用作:
醋酸还可用于以下应用:
- 许多有机反应中的反应溶剂,如溴化、水解、溶剂溶解、还原和氢化反应。
- 用于有机金属化合物质子分解的试剂。
- 乙酰化剂,用于富电子芳香化合物的乙酰化。
- 催化剂,通过吲哚和芳香醛的缩合反应合成二(吲哚基)甲烷。
- 在硼酸催化剂环境下,通过芳香族醛、1,3-二羰基化合物和尿素的 Biginelli 反应制备 3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮衍生物的溶剂体系。
醋酸还可用于以下应用:
- 醋酸锰/AcOH 催化体系用于将烯烃转化为内酯。
- 用铁盐/AcOH 在 H2O2 环境下将 2-甲基萘氧化为 2-甲基-1-萘酚。
特點和優勢
- 对多种试剂有良好的稳定性
- 有机化合物在该试剂中具有极佳的溶解度
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Acetic acid catalyzed carbon aerogels.
Journal of Porous Materials, 10(3), 171-178 (2003)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
实验方案
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.