主要文件
48924-U
Supelco
预活化的 Florisil® 硅藻土
ampulized, for use with Dioxin Sample Preparation Kit, 60-100 mesh particle size, pk of 10
别名:
活化Florisil/硅酸镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
13111000
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for EPA 1613
质量水平
包装
pk of 10
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
粒径
60-100 mesh
应用
food and beverages
相容性
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
一般描述
预活化Florisil硅酸镁吸附剂(安瓿瓶封装)用于配合Supelco二噁英制备系统将多氯联苯与多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃(PCDD/F)分离。
分析说明
如何使用预活化Florisil®吸附剂:
  1. 将玻璃棉塞塞进带刻度血清移液管的锥头中
  2. 打开安瓿瓶将内容物完全装入血清管
  3. 在Florisil®上面覆盖约1 mL硫酸钠和1个玻璃棉塞
  4. 小心处理空的玻璃安瓿
  5. 用适当的溶剂或溶剂组合预处理床层,去除气泡和润湿材料表面
  6. 按照EPA 1613b方法继续执行剩余步骤。
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°C)
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.