Merck
81101
Supelco
三乙基胺
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
别名:
N,N-二乙基乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3N
CAS号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NB.21
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
51.75 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChropur
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
593 °F
expl. lim.
8 %
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
pH值
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
吸收
cut-off at 250.0-280.0 nm
SMILES 字串
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三乙胺可用作以下分析中的流动相:
  • 高效液相色谱法(HPLC)测定软组织、骨骼、胆汁和血清中的左氧氟沙星。
  • 高效液相色谱法测定乳制品中的磷脂和鞘磷脂。
  • 高效液相色谱法测定预混物(premix)中的阿莫西林。
包裝
透明的硼硅酸盐玻璃,高耐水解性(I 型)
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC
Dousa M and Hosmanova R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 373-377 (2005)
Analysis of phospho-and sphingolipids in dairy products by a new HPLC method
Rombaut R, et al.
Journal of Dairy Science, 88(2), 482-488 (2005)
An HPLC assay and a microbiological assay to determine levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum
Bottcher S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(2), 197-203 (2001)