Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
质量水平
管理合规性
suitable for FDA C-010.02
表单
solid
技术
HPLC: suitable
pH值(酸碱度)
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
溶解性
1480 g/L
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
410 kg/m3
应用
PFAS testing
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
- 衍生化反应中的流动相,用于改善草甘膦和氨甲基膦酸(AMPA)的反相液相色谱(RPLC)检测和分离。
- 亲水相互作用液相色谱(HILIC)中流动相的缓冲液成分,用于分离和测定极性脂质。
法律信息
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
相关内容
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。