Key Documents
89273
Supelco
硼酸盐缓冲剂
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161705
NACRES:
NA.21
形狀
liquid
品質等級
品質
LiChropur
濃度
0.127-0.140 M
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.330-1.340
pH值
10.0-10.4
密度
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)