等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
产品线
EMSURE®
方案
99.5-101.0% (iodometric)
表单
solid
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1000 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.008%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%
sulfide (S2-): passes test
痕量阳离子
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Synthesis of Aryl Amides from Acyl-Bunte Salts and Aryl Azides: 本文详细介绍了五水硫代硫酸钠在合成有机化学中的应用——特别是在芳基酰胺的合成中——说明了其在促进复杂化学反应中的效用(Chen et al., 2023)。
联系
分析说明
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):6.0 - 7.5
pH值(10 %;水):6.0 - 7.5
氯化物(Cl): ≤ 0.008 %
硫酸盐和亚硫酸盐(以SO₄计): ≤ 0.1 %
硫化物(S):通过测试
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
总氮(N): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.001 %
Mg(镁): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
符合ACS、ISO、Reag.Ph Eur
法律信息
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.