主要文件
1.88035
Supelco
强酸的缓冲溶液
for Karl Fischer Titration Aquastar®
别名:
缓冲溶液,用于强酸,卡尔费休滴定
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
反應適用性
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH值
6.8 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 9.7 °C (Methanol)
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
含量测定(H₂O): ≤ 200 ppm
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - Methanol
閃點(°C)
9.7 °C - Methanol
访问文档库
商品
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid