分析報告
Application test: passes test
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
48.2 °F
閃點(°C)
9 °C
其他客户在看
商品
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel