agency
ISO 17025, 17034
產品線
Aquastar®
形狀
solid
自燃溫度
390 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH值
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
體積密度
500 kg/m3
形式
neat
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
一般說明
5% 乳糖标准品是由高纯度试剂通过重量法制备的固体标准品。经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证校准实验室分析。根据ISO 760,通过卡尔费休法在 150°C,提取时间 300 秒下测量其含水量为 5%。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
乳糖标准品5%用作库仑法和体积法卡尔费雪水测定的认证标准物质(CRM),使用或不使用卡尔费休干燥炉。特别适用于工作介质由酒石酸钠二水合物可微溶的溶剂混合物组成的应用。在140°C -190°C的首选温度范围内用作干燥炉标准。
特點和優勢
- 使用安全的塑料瓶包装,瓶内物质已根据ISO 17034和ISO指南35要求实行稳定性和均一性研究
- 高品质材料,确保准确可靠的结果
- 随附综合和批次专属分析证书 (CoA),以构建有效的质量管理体系
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见 www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals。
聯結
替代:1.12939.0010
分析報告
含水量:5.00 - 5.20 %
测量方法:根据卡尔费休的库仑法:
扩展测量不确定度:+/- 0.05 %
测量方法:根据卡尔费休的库仑法:
扩展测量不确定度:+/- 0.05 %
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試劑
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.