Merck
TRIS-RO
Sigma-Aldrich
Tris 碱
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
别名:
Trizma ® 碱, 氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇,2-, 2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161705
PubChem物質ID:
产品名称
Tris 碱, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
描述
aminopeptidase substrate
化驗
99.9% (titration)
包裝
pkg of 1 kg (10708976001)
pkg of 5 kg (11814273001)
製造商/商標名
Roche
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
吸收
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
品質
污染物:各<0.001% PK和醛缩酶,各<0.01% GOT、GPT、MDH和肌激酶
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)