产品名称
表面活性剂(阳离子)测试, photometric, 0.05-1.50 mg/L (CTAB), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
分析物功能类别
surfactants (cation)
测量范围
0.05-1.50 mg/L (CTAB)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Disulfine blue)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,0.05 - 1.50 mg/l CTAB Spectroquant®
该方法类似于DIN 38409-20。
该Spectroquant®表面活性剂(阳离子)Cell Test 可以测定水样中的阳离子表面活性剂(亲水性末端带有正电荷)。表面活性剂是降低水的表面张力的添加剂,例如发泡剂、乳化剂和去污剂。大多数表面活性剂作为生活垃圾的一部分进入水道,或起源于工业过程,通常促进其他污染物的引入。表面活性剂水平上升会对动植物和人类造成伤害。
Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm圆形反应比色管(Cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该方法类似于DIN 38409-20。
该Spectroquant®表面活性剂(阳离子)Cell Test 可以测定水样中的阳离子表面活性剂(亲水性末端带有正电荷)。表面活性剂是降低水的表面张力的添加剂,例如发泡剂、乳化剂和去污剂。大多数表面活性剂作为生活垃圾的一部分进入水道,或起源于工业过程,通常促进其他污染物的引入。表面活性剂水平上升会对动植物和人类造成伤害。
Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm圆形反应比色管(Cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3