主要文件
1.01845
Supelco
叔丁基甲基醚
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
叔丁基甲基醚, MTBE,MTB,2-甲氧基-2-甲基丙烷,甲基叔丁基醚, TBME
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH3
CAS号:
分子量:
88.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
216-653-1
NACRES:
NA.03
蒸汽压
268 hPa ( 20 °C)
质量水平
描述
isocratic
产品线
LiChrosolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
蒸发残留物
≤2.0 mg/L
透射比
240 nm, ≥60%
255 nm, ≥85%
280 nm, ≥98%
运动粘度
0.409 cSt(40 °C)
沸点
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
转变温度
flash point -28 °C
溶解性
42 g/L
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
应用
PFAS testing
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
LiChrosolv® 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量。因而其是可重现分离的理想选择。
应用
仅用于HPLC 和UHPLC-MS 应用。
作为提取溶剂用于在于LC-MS 分析以前分析果蝇 肠道微生物的核苷酸。
特点和优势
  • 通过UHPLC-MS 和 UHPLC-UV适用性测试,规定用于UHPLC-MS 和 UHPLC-UV:实现分析灵活性
  • 正离子和负离子电喷雾离子化(ESI)和大气压化学电离质谱(APCI-MS)的规定质量使得所有重要MS模式下的分析实现最低检测限和信心(测试1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • 最低杂质谱:产生无干扰基线(测试2)
  • 通过 0.2 μm 过滤器微滤(测试3)以实现
—过滤器和HPLC系统部件的长使用寿命
—减少柱堵塞风险
  • 装入硼硅酸盐玻璃瓶以实现最低的金属离子污染
  • 最低水平的微量金属杂质使形成的金属离子加合物最少
—<5 ppb
  • UHPLC-MS溶剂系列中最低水平的聚乙二醇(PEG)杂质(PEG S/N 信噪比 < 50)
制备说明
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析说明
纯度 (GC): ≥ 99.8 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.02 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(240 nm): ≥ 60 %
透射率(255 nm): ≥ 85 %
透射率(从280起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
其他说明
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
法律信息
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-18.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-28 °C - closed cup
访问文档库
Protocol for studying microbiome impact on host energy and reproduction in Drosophila
Gnainsky Y, et al.
STAR protocols, 3(2), 101253-101253 (2022)