等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽压
4.05 psi
方案
≥99.0%
表单
liquid
自燃温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.05% water
<1 ppm H2O2
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
沸点
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
microbiology
SMILES字符串
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
叔丁基甲基醚(甲基叔丁醚,MTBE)是一种汽油添加剂。丙烷氧化细菌菌株对其进行氧化降解已经过测定。其热介导的生物降解的动力学已经在多种反应条件下进行了研究。其生物降解遵循伪一级衰变模型,并且其伪一级速率常数已经过测定。其水中的提取物已通过使用有机聚合化合物Nafion进行研究。MTBE可以通过甲醇和异丁烯之间的酸催化反应合成。一项研究表明,MTBE的加入通过停流法增加了丙烯聚合过程中活性位点的数量。该溶剂符合ACS(美国化学学会)规范,可用于需要严格质量条件的工艺,如分析测试。
应用
叔甲基醚(甲基叔丁醚,MTBE)可用于:
- 作为混合微生物菌群中的唯一碳和能量来源。
- 从生物液体中提取脂质用于鸟枪法谱分析。
- 在超临界条件下,在不存在催化剂的情况下通过菜籽油的酯交换,合成脂肪酸甲酯(FAME)和甘油叔丁醚。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-18.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-28 °C - closed cup
其他客户在看
Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
J R Hanson et al.
Applied and environmental microbiology, 65(11), 4788-4792 (1999-11-05)
A bacterial strain, PM1, which is able to utilize methyl tert-butyl ether (MTBE) as its sole carbon and energy source, was isolated from a mixed microbial consortium in a compost biofilter capable of degrading MTBE. Initial linear rates of MTBE