反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
相关类别
应用
用于光催化反应的筛选试剂盒将与Photo KitAlysis入门套件一起使用。下面的超链接提供了一步一步的用户指南。
光催化反应筛选试剂盒分步指南
可下载的实验excel文件
每个试剂盒包含2个可定制的筛选套件,其中包括以下组件:
使用照片KitAlysis高通量屏幕平台(单独出售)
最好与KitAlysis台式惰性箱(单独出售)一起使用。
特征:
光催化反应筛选试剂盒分步指南
可下载的实验excel文件
每个试剂盒包含2个可定制的筛选套件,其中包括以下组件:
- 24个预先称重的催化剂,装在装有搅拌棒的玻璃瓶中,盖上盖垫
- 4种脱气无水溶剂(DCM、DCE、DMF、MeCN)
- 1个新的试剂盒Alysis 24孔反应块替代膜
- 4个带搅拌棒的空底物原液反应瓶
- 1份内部标准
使用照片KitAlysis高通量屏幕平台(单独出售)
- 照片KitAlysis入门套件,带蓝色LED阵列(470 nm)
- 绿色LED阵列(527 nm)
- 白色LED阵列
最好与KitAlysis台式惰性箱(单独出售)一起使用。
特征:
- 由合成化学家设计和测试
- 轻松运行24个微量反应
- 10μ摩尔反应,1μ摩尔催化剂,0.1 M浓度
- 可定制的Excel模板,用于快速计算,并易于整合到电子实验室笔记本中
法律信息
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
- 224758Tris(2,2′-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate, powder化学品安全说明书
- 232017Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 99%化学品安全说明书
- 2723452,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 98%化学品安全说明书
- 318337Acridine Orange hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)化学品安全说明书
- 333190Bismuth(III) sulfide, 99%化学品安全说明书
- 343714Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate, 98%化学品安全说明书
- 4598529,10-Anthracenedicarbonitrile, 97%化学品安全说明书
- 46955Fluorescein, suitable for fluorescence, free acid化学品安全说明书
- 637017Bismuth(III) oxide, nanopowder, 90-210 nm particle size, 99.8% trace metals basis化学品安全说明书
- 688096Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III), 97%化学品安全说明书
- 747769[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6化学品安全说明书
- 747777[Ru(bpz)3][PF6]2, 95%化学品安全说明书
- 747785[Ru(bpm)3][Cl]2化学品安全说明书
- 747793(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6化学品安全说明书
- 7932219-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate化学品安全说明书
- 7938769-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate化学品安全说明书
- 7941719-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate化学品安全说明书
- 804215[Ir{dFCF3ppy}2(bpy)]PF6化学品安全说明书
- 9004219-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate, ≥95%化学品安全说明书
- 9006922,4,6-Tris(4-methoxyphenyl)pyrylium tetrafluoroborate化学品安全说明书
- 9006939-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate, 95%化学品安全说明书
- 90069410-(3,5-Dimethoxyphenyl)-9-mesityl-1,3,6,8-tetramethoxyacridin-10-ium tetrafluoroborate, ≥93%化学品安全说明书
- D604002,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 98%化学品安全说明书
- P2508Proflavine hemisulfate salt hydrate, powder化学品安全说明书
- 900633Dichloromethane, anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%化学品安全说明书
- 9006371,2-Dichloroethane, anhydrous, ZerO2®, 99.8%化学品安全说明书
- 900638N,N-Dimethylformamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%化学品安全说明书
- 900644Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%化学品安全说明书
- B34656Biphenyl, ReagentPlus®, 99.5%化学品安全说明书
- Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm化学品安全说明书
查看所有结果 (30)
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
其他客户在看
商品
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
实验方案
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit