Merck
794171
Sigma-Aldrich
9-间二甲基-10-甲基吖啶鎓四氟硼酸盐
别名:
9-间二甲基-10-甲基吖啶鎓四氟硼酸盐, 10-甲基-9-(2,4,6-三甲苯基)吖啶高氯酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H22BF4N
分子量:
399.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
活化光觸媒
450 nm
SMILES 字串
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
應用
据Nicewicz 及其同事报道,催化剂通过光氧化还原催化介导各种转化反应。以下应用包括烯烃的反马氏氢胺化(anti-Markovnikov hydroamination)反应、羧酸加成形成烯烃和采用 Langlois试剂的(743232)苯乙烯的氢三氟甲基化
产品可与我们的光反应器系列一起使用: 包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.