Merck
318337
Sigma-Aldrich
吖啶橙 盐酸盐 水合物
≥98% (HPLC)
别名:
3,6-双(二甲氨基)吖啶 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19N3 · HCl · xH2O
CAS号:
分子量:
301.81 (anhydrous basis)
颜色索引号:
46005
Beilstein:
3734978
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
orange
mp
284-287 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1%, clear, orange to red
λmax
492 nm
ε (消光系数)
≥14,000 at 227-233 nm in water at 0.005 g/L
≥35000 at 265-271 nm in water at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cl[H].[H]O[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH.H2O/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;/h5-11H,1-4H3;1H;1H2
InChI key
JUAAUEXLEKAEQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
一种严格纯化的无锌材料,适用于流式细胞术。
使用了吖啶橙盐酸盐水合物染料:
  • 染色细胞内酸性囊泡。
  • 测量溶酶体膜渗透性 (LMP)。
  • 或自噬检测。
琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中核酸的荧光染色。已用于各种细胞培养和组织模型中细胞凋亡的研究。
生化/生理作用
吖啶橙 (Acridine Orange) 是一种异染性染料,可以染色 DNA、RNA 和酸性糖胺聚糖。在低浓度时,它嵌入 DNA 并沉淀 RNA。然而,在高浓度时,它使 RNA 和 DNA 变性并沉淀。吖啶橙也用于分析自噬。以 pH 依赖性方式进入酸性细胞器。在中性 pH 条件下,吖啶橙发出绿色荧光,在酸性条件下,吖啶橙在酸性细胞器中聚集,发出鲜红色荧光。
推荐产品
发现用于 HPLC LC-MS 分析的理想 LiChropur 试剂
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Muta. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
F. W. D. Rost
Fluorescence Microscopy, 2 (1992)
Viriditoxin regulates apoptosis and autophagy via mitotic catastrophe and microtubule formation in human prostate cancer cells.
Kundu S, et.al.
International Journal of Oncology, 45, 2331-2340 (2014)
Autophagy inhibition uncovers the neurotoxic action of the antipsychotic drug olanzapine
Vucicevic L
Autophagy, 10, 2362-2378 (2014)
Michael M Fisher et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 107(4), 793-803 (2020-04-17)
We examined the capacity of the pan-fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor AZD4547 to augment radiation response across a panel of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines and xenografts. FGFR1, FGFR2, and FGFR3 RNA in situ hybridization
Autophagy-dependent senescence in response to DNA damage and chronic apoptotic stress
Singh K, et.al.
Autophagy, 8, 236-251 (2012)