主要文件
Z744031
Sigma-Aldrich
365nm 光源
别名:
Penn PhD Photoreactor M2 light
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
相关类别
一般說明
365nm LED光模块与Penn PhD光反应器M2一起使用,供化学家和研究人员使用光氧化还原催化来加速化学反应。
Penn PhD光反应器M2的特点和优点
  • 模块化设计便于与365nm – 450nm的各种波长一起使用
  • 360度反射环境可最大化表面积光子捕获
  • 遮光罩互锁可防止用户暴露在有害光线下
  • 交互式触摸屏可控制反应参数
  • 已获得Intertek ETL、CE和CB认证
  • 用户定义的参数,包括温度、光强度、风扇速度和搅拌速度
  • 自动停止、暂停和重置选项
  • 支持小瓶大小包括gc、4、8、20、40 ml
  • 使用K型热电偶的温度反馈
光催化技术热点
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
自由基化学在有机合成中的应用已经过充分发展且影响广泛,但常常受制于对有毒自由基引发剂的依赖。
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
查看所有结果