Merck
Z744035
Sigma-Aldrich
Penn PhD Photoreactor M2
别名:
photoreactor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.21
AC/DC 輸入
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
特點
thermocouple type K-Type Thermocouple
(Touch Screen: 3.5” TFT LCD; 320 x 480 resolution)
反應適用性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
參數
(Variable stir bar control 100 - 2000 RPM)
0-95% RH at 10-40 °C
寬度 × 高度 × 直徑
11.4 cm × 27.2 cm × 27.9 cm
4.5 in. × 10.7 in. × 11.0 in.
運輸包裝
ambient
一般說明
Penn PhD Photoreactor M2是一款台式仪器,专为化学家和研究人员设计,可通过使用光氧化还原催化加速化学反应。 Photoreactor M2将LED照明、机械搅拌和冷却结合到一个设备中。 可用户自定义的温度、强度、搅拌速度和时间参数为创建可重复性、可追溯性、效率和结果一致性提供了有价值的工具。 Photoreactor M2可简化合成序列,并为解决药物开发中分子构建的一些难题提供了重要策略。
特点和优势
  • 模块化设计使得设备可用于各种波长: 450 nm(已包括)、420 nm(需单独购买)、395 nm(需单独购买)和365 nm(需单独购买
  • 360 度反射环境最大程度提高表面光子俘获
  • 光护罩联锁防止用户接触有害光线
  • 互动式触摸屏控制反应参数
  • 通过Intertek ETL、CE和CB许可
  • 用户定义的参数包括温度、光强度、风扇速度和搅拌
  • 自动停止、暂停和重置选项
  • 支持尺寸gc、4、8、20、40 ml的西林瓶
  • 多瓶支架允许同时运行四个8 mL小瓶和五个4 mL小瓶反应。
  • 采用k型热电偶实现温度反馈
可提供区域性插头类型
  • Z744035-1EA-US: B型
  • Z744035-1EA- IN: D型
  • Z744035-1EA-EU-E: E型
  • Z744035-1EA-EU-F: F
  • Z744035-1EA-UK: G型
  • Z744035-1EA-CN: I型
  • Z744035-1EA-CH: J型
光催化技术亮点
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
自由基化学在有机合成中的应用已经过充分发展且影响广泛,但常常受制于对有毒自由基引发剂的依赖。
查看所有结果