Merck
900638
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
别名:
N,N-二甲基甲酰胺ZerO2®, 脱气和低氧 N,N-二甲基甲酰胺, DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
NACRES:
NA.21
等级
ZerO2®
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
2.7 mmHg ( 20 °C)
方案
99.8%
表单
liquid
自燃温度
833 °F
质量
anhydrous
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.005% water
water
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值(酸碱度)
6.7
沸点
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ZerO2产品采用高纯惰性气体严格脱气,提供残留氧含量极低的溶剂和溶液(如指定,可无水)。
多种疏水性有机化合物的溶剂。
法律信息
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
135.5 °F - closed cup
闪点(°C)
57.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)