Merck
917605
Sigma-Aldrich
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Seleccione un Tamaño
100 MG
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
239,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12;/h1-4,12,14H,5-9H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
FNOBOFAOAPCDCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)