Merck
917850
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27NO3
Número CAS:
Peso molecular:
305.41
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
Boc, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CC1)CCC1C2=C(CCO)C=CC=C2)OC(C)(C)C
Application
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)