Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22Cl2N2
Peso molecular:
277.23
UNSPSC Code:
12352116
Assay:
≥95%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CC=C(C=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
Application
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-amine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?