Merck
916625
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(3-(2-aminoethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
304.43
Código UNSPSC:
12352116
Nivel de calidad
Análisis
≥95%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C2=CC(CCN)=CC=C2)OC(C)(C)C
Aplicación
tert-Butyl 4-(3-(2-aminoethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente