Merck
917648
Sigma-Aldrich
(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC1=CC=C(C2CCNCC2)C=C1.Cl
InChI
1S/C12H17NO.ClH/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13-8-6-12;/h1-4,12-14H,5-9H2;1H
Clave InChI
JSCRYCUDRVBGRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)