Merck
ZEQ7000T0C
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water Purification System
Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104206
NACRES:
NB.85
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® EQ
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
Höhe System
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb (Product Water)
Aufnahme
feed water nature pure water
Abgabe
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® EQ 7000 Wasseraufbereitungssystem liefert nach Bedarf bis zu 300 l ultrareines Wasser pro Tag aus reinem Wasser, zum Beispiel aus einem Milli-Q® IX Reinwassersystem (z. B. ZIX7003T0C), das in einem Milli-Q® Lagertank (z. B. TANKA050) gelagert oder von einem Druckwasserkreislauf, der aus einem zentralen Reinwassersystem wie einem Milli-Q® HX System (z. B. ZLXL51040) gespeist wird, abgegeben wird.
Eine Reihe intelligenter Konstruktionsmerkmale und technologischer Innovationen sorgen für eine einfache Verwendung des Systems und reduzieren die Umweltbelastung im Vergleich zur früheren Generation des Milli-Q®-Referenzsystems.
Das Aufbereitungssystem arbeitet in Kombination mit:
  • Einem großen 7-Zoll-Touchscreen (18 cm), der eine intuitive Systemsteuerung, schnellen Datenzugriff und Qualitätsüberwachung auf einen Blick ermöglicht.
  • Das ergonomische Q-POD®-Abgabesystem bietet 3 Durchflussraten, ‘Check- & Dispense’-Leuchten und eine abschließende Hochreinigung, die auf die speziellen Anforderungen der Anwendung ausgelegt ist.
Anwendung
Dieses hochwertige Milli-Q® System für ultrareines Wasser ist flexibel, intuitiv und zuverlässig. Ultrareines Wasser, das von diesem System erzeugt wird, wird für sensible Analysetechniken, einschließlich HPLC, UHPLC, IC und andere Chromatografiearten sowie für Elementaranalysetechniken wie AAS und ICP-MS eingesetzt.
Es wird auch zur Verwendung in Life-Science-Bereichen wie Zellbiologie, Molekularbiologie, Biochemie und für innovative Nachweisverfahren empfohlen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Liefert ultrareines Wasser aus einer Reinwasserquelle.
  • IPAK Meta® und IPAK Quanta® Hochreinigungskartuschen entfernen Ionen aus reinem Wasser bis in den Spurenbereich.
  • Die Q-POD® Abgabevorrichtung bietet eine flexible Abgabe von Wasser mit 3 manuell einstellbaren Durchflussraten (< 2 l/min).
  • ‘Check- & Dispense’-Leuchten am Q-POD®-Arm gewährleisten, dass das System bereit ist sowie eine optimale Abgabe.
  • Volumetrische One-Touch-Dosierung von 100 ml bis 25 l in Schritten von 100 ml.
  • Liefert gleichbleibend ultrareines Wasser mit einem geringen gesamten organischen Kohlenstoffgehalt (TOC = 5 ppb).
  • Ein nutzerfreundlicher, intuitiver HMI-Touchscreen vereinfacht die Systemnutzung und den Datenzugriff.
  • Die Qualitätsüberwachung auf einen Blick liefert wesentliche Informationen zur Wasserqualität (Widerstandskraft, Temperatur, TOC-Angabe und Wasserzirkulationszustand) auf der Touchscreen-Schnittstelle.
  • Der Inline-TOC-Indikator misst TOC am Einsatzort. Die Messung erscheint 90 Sekunden nach jeder Abgabe auf der Anzeige.
  • e-Sure-Tags an allen Systemverbrauchsmaterialien, einschließlich Anwendungs-POD-Paks, ermöglichen eine vollständige Datennachverfolgbarkeit.
  • Flexible, platzsparende Installationsoptionen: auf oder unter einem Arbeitstisch oder mit Wandhalterung.
  • Eine praktische, handfreie Option mit Abgabepedal reduziert das Kontaminationsrisiko.
  • Der Lab-Close-Modus minimiert den Wasser- und Energieverbrauch, wenn das System für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
  • Einfache und sorgenfreie Wartung: Automatische Benachrichtigungen informieren über einen erforderlichen Kartuschenaustausch.
  • Hergestellt in einer durch ISO 9001 und IOS 14001 zertifizierten Produktionsstätte.
  • Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot aus Dienstleistungen, einschließlich zeitsparenden MyMilli-Q Digital Services.
Komponenten
  • Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält die Wasseraufbereitungseinheit und den HMI-Touchscreen.
  • Diese Katalognummer enthält keine Q-POD® Abgabevorrichtung für ultrareines Wasser, keine Verbrauchsmaterialien, kein Zubehör und keine anderen Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Kundendienst
Rechtliche Hinweise
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Wie konstant ist die Wasserqualität in Ihrem Labor? Schwankungen in der Qualität des aufbereiteten Wassers können sich auf die Analysen und Gesamteffizienz Ihres Labors auswirken. Erfahren Sie hier, wie durch Milli-Q®-Laborwassersysteme Vertrauen in konstante Qualität geschaffen wird.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.