Merck
ZSQ200U0T0
Milli-Q
Milli-Q® SQ 200 Aufbereitungssystem
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from 3.5 L Switch tank.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® SQ 2Series
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Breite System
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
Systemtiefe × Tiefe
22 cm (8.7 in.)
Gewicht
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Verunreinigungen
Product Water DNase < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
Aufnahme
feed water nature pure water (Pure RO water from SQ Switch tank refilled on Milli-Q® SR 240/240L/240XL production station)
Abgabe
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssystem liefert Reinstwasser (Typ 1) aus einem SQ Switch 3,5-Liter-Tank, der mit reinem Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) gefüllt ist. Der flexible Handspender liefert Reinstwasser und ist für jeden Benutzer einfach und intuitiv zu bedienen. Diese Entnahmeeinheit muss zum Neubefüllen des mobilen SQ Switch-Tanks an eine Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser der Milli-Q SQ® 2Series angeschlossen werden. Dank des mobilen SQ Switch-Tanks passt sich das Wassersystem an jede Laborkonfiguration an: Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser wird neben einer Trinkwasserquelle aufgestellt, während eine unbegrenzte Anzahl dieser Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten für die Entnahme von Reinstwasser an allen Plätzen im Labor oder Gebäude aufgestellt werden kann, an denen eine Stromversorgung vorhanden ist. Hierdurch wird eine flexible Installation möglich, die bei sich ändernden Laboranforderungen leicht angepasst und skaliert werden kann. Diese Milli-Q® SQ 200 Entnahmeeinheit ermöglicht die Anordnung oder Skalierung von fünf der sechs vorbestückten Konfigurationen der Milli-Q® SQ-Serie: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C und Milli-Q® SQ 240CV. Diese Konfigurationen gewähren den Benutzern vollständige Autonomie und lassen sich leicht an sich verändernde Laboranforderungen anpassen.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt und der TOC-Gehalt durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Diese autonome Einheit liefert dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall dort frisches Reinstwasser, wo es einen elektrischen Anschluss gibt
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Durch den Einzelaustausch von verbrauchten Twist & Lock-Filterelementen für jeden Reinigungsschritt wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelement & Endfilter
  • SQ Switch 3,5-Liter-Tank
  • SQ Schwerkraftventil oder Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
  • Die obligatorische Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser zum Neubefüllen des SQ Switch 3,5-Liter-Tanks: Die Aufbereitungssysteme Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-µm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Wir verweisen auf das Kapitel zur Systemausrüstung im Benutzerhandbuch.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.