ZSTWINLX2
Tankfüllstandanzeige-Zubehör
Reports the PE Tank level signal feeding a Milli-Q® IQ/EQ 7000 and Advantage/Reference systems
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
28 V
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® Reference
Allgemeine Beschreibung
Dieses Wassersystemzubehör übermittelt PE-Tankfüllstandinformationen an die Milli-Q® Advantage oder Milli-Q® Reference und Milli-Q® IQ/EQ 7000 Wasseraufbereitungssysteme.
Anwendung
Tankfüllstandanzeige-Zubehör – dupliziert das Tankfüllstandsignal.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany