V0CPAK0A1
VOC-Pak® Endfilter
Production of volatile organic compound-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series water purification systems.
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
carbon cartridge (activated)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
VOC-Pak®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
VOC-Pak® Polisher produces VOC-free water when fed with ultrapure water at the Q-POD® point of dispense of Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 and Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Validated to produce 300 L of VOC-free ultrapure water.
- Carefree maintenance: the polisher is easily installed and replaced
- Redesigned bottom tip for a secured installation of the protection bell.
- e-Sure tag for RFID connection with Q-POD® dispenser enables full traceability (data management) and automatic consumable status monitoring on the POD′s touchscreen interface.
- Certificate of Quality available online.
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Verwandter Inhalt
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.