Wichtige Dokumente
ZIQ7MSKT1
Milli-Q
Multisystem-Montage-Kit für Milli-Q® IQ/IX/EQ Systeme
Hydraulically connects up to 3 water purification systems to the same storage tank.
Größe auswählen
1 KIT
263,00 €
263,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
263,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
263,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Leistungsmerkmale
Hydraulic connection up to three purification system units to the same Milli-Q® IQ/IX storage tank
Verpackung
pkg of 1 kit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Dieses Multisystem-Montage-Kit verbindet bis zu 3 Wasseraufbereitungseinheiten hydraulisch mit demselben Milli-Q® IQ/IX/EQ Lagertank. Mit diesem Kit können Sie beispielsweise zwei Milli-Q® IQ 7000 Reinstwassersysteme mit einem Milli-Q® IQ/IX/EQ Tank verbinden, der aus einem Milli-Q® IQ/IX 7003/05/10/15 System gespeist wird.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany