Dokumente
ZEQ7C0NDC
Milli-Q
Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette
For use with Milli-Q® EQ 7000 water purification systems, monitors the ionic quality of feed water
Synonym(e):
Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Leistungsmerkmale
Measures the conductivity of water
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
Allgemeine Beschreibung
Die Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette ist ein Montagezubehör, das einen Alarm auslöst, wenn der Ionengehalt im Speisewasser außerhalb der Spezifikationen liegt. Dies verhindert die vorzeitige Erschöpfung der IPAK Meta® und IPAK Quanta® Hochreinigungskartuschen.
Anwendung
Die Speisewasserleitfähigkeitsmessküvette wird zum Überwachen der ionischen Qualität von Speisewasser für Milli-Q® EQ 7000 Aufbereitungssysteme verwendet.
Rechtliche Hinweise
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany