ZWATSENA1
Wassersensor
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
120 V, 60 Hz
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
- Der Wassersensor ist ein Sicherheitszubehör, der das Vorhandensein von überschüssigem Wasser auf dem Boden erkennt und die Zufuhr von Speisewasser aus dem Wassersystem oder der Hauptwasserquelle automatisch stoppt.
- Er wird in der Regel auf dem Boden oder Tisch angebracht, was auch immer am praktischsten für das Labor ist.
- Der Sensor hat ein 4-m-Kabel, kann also in bis zu 4 m Entfernung mit dem Wasseraufbereitungssystem verbunden werden.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reduziert das Risiko von Flutungen stark.
- Schützt die Laborinstrumente und Umgebung vor Wasserschäden.
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.