CFIF01205
Kit: Milli-Q® ionenfreie ultrareine Kartusche
For use with Milli-Q® Bowl systems
Allgemeine Beschreibung
Das ultrareine Kartuschen-Kit ist ein Allzweck-Wasseraufbereitungsverbrauchsmaterial, das zum Entfernen von organischen und anorganischen Spurenverunreinigungen aus RiOs™, Elix® oder destilliertem Speisewasser konzipiert ist.
Anwendung
Entfernt ionisierte Verunreinigungen aus RiOs™, Elix® oder destilliertem Speisewasser, um hochwertiges Reinstwasser herzustellen.
Sonstige Hinweise
Directions For Use:
- Organism Retention: Microorganisms
- Mode of Action: Filtering
- Application: General laboratory analysis
- Intended Use: Water purification
- Instructions for Use: This item provides water filtered through 0.22 μm sterilizing-grade membranes. Refer to the system equipment user guide section "Using the System" (available on USB key in the system box).
- Storage Statement: Store in a dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany