Merck
DomůPříprava médií pro mikrobiální kulturyMikrobiologie: Příprava médií
Mikrobiologie: Příprava médií
Co je kultivační médium?
Mikroorganismy potřebují ke svému růstu a rozmnožování živiny, zdroj energie a určité podmínky prostředí. V přirozeném prostředí se mikrobi přizpůsobili stanovištím, která jsou pro jejich potřeby nejvhodnější. V laboratoři však tyto požadavky musí splňovat kultivační média. Kultivační médium je vodný roztok, do kterého byly přidány všechny potřebné živiny. V závislosti na druhu a kombinaci živin lze vyrobit různé kategorie médií.
Přečtěte si více informací o
Mikrobiologická kultivační média: DIFERENCIÁLNÍ, SELEKTIVNÍ, KOMPLEXNÍ A DEFINOVANÁ MÉDIA
Selektivní a diferenciální média jsou média založená buď na komplexních, nebo definovaných médiích doplněná o přísady podporující nebo inhibující růst. Přísady mohou být druhově nebo organismálně selektivní. např. specifický substrát nebo inhibitor, jako je cyklohexamid (artidion), který inhibuje růst všech eukaryot a obvykle se používá k zabránění růstu hub ve smíšených kulturách.
Komplexní média jsou bohatá na živiny, které obsahují ve vodě rozpustné extrakty rostlinných nebo živočišných tkání (např, enzymaticky natrávené živočišné bílkoviny, např. pepton a trypton). Obvykle se přidává nějaký cukr, často glukóza, který slouží jako hlavní zdroj uhlíku a energie. Kombinace extraktů a cukru vytváří médium bohaté na minerály a organické živiny, ale protože přesné složení není známo, nazývá se médium komplexní.
Definovaná média jsou média složená z čistých složek v pečlivě odměřených koncentracích a rozpuštěná v dvakrát destilované vodě (tj. přesné chemické složení média je známo). Obvykle obsahují jednoduchý cukr jako zdroj uhlíku a energie, zdroj anorganického dusíku, různé minerální soli a v případě potřeby růstové faktory (přečištěné aminokyseliny, vitaminy, puriny a pyrimidiny).
Kultura MédiaÚčel
KomplexníPěstují většinu heterotrofních organismů
Definováno
/td> Pěstují specifické heterotrofní organismy a často jsou povinné pro chemoautotrofní organismy, fotoautotrofní organismy a pro mikrobiologické testy
SelektivníPotlačují nežádoucí mikroorganismy nebo podporují žádoucí mikroorganismy
Podporují růst heterotrofních organismů./td>
Diferenciační
Odlišit kolonie specifických mikrobů od ostatních
ObohacovacíPodobné selektivním médiím, ale navržené tak, aby zvýšilo počet požadovaných mikroorganismů na zjistitelnou úroveň, aniž by stimulovalo zbytek bakteriální populace
ReduktivníRůst obligátních anaerobů
Směs potřebných živin lze použít jako tekuté médium nebo lze přidat ztužující činidlo. "Agar agar" je přírodní polysacharid produkovaný mořskými řasami a je nejčastěji používaným ztužujícím činidlem přidávaným do médií (koncová koncentrace obvykle 1,5 % w/v). Při podezření na hydrolýzu agaru se jako náhradní zpevňující činidlo používá silikagel.
Bílkovinné hydrolyzáty
Komplexní média často obsahují bílkovinné hydrolyzáty, které jsou vynikajícími přírodními zdroji aminokyselin, peptidů a bílkovin v růstových médiích. Jsou nejdůležitějším zdrojem dusíkatých živin. Nejčastěji se získávají enzymatickým štěpením nebo kyselou hydrolýzou přírodních produktů, jako jsou živočišné tkáně, mléko, rostliny nebo mikrobiální kultury. Množství dostupných bílkovinných hydrolátů, nazývaných také peptony, je obrovské a může podporovat a udržovat růst většiny běžných organismů. K enzymatickému trávení se často užívá papain, pepsin, trypsin nebo směs enzymů pankreatické šťávy. Níže uvádíme seznam často používaných výrazů a jejich definice.
TermínVysvětlení
Tryptograficky zpracováno./td> Bílkovinný hydrolyzát vznikl štěpením bílkovin trypsinem
Pepticky štěpený
Bílkoviny trávené pepsinem
Bílkoviny byly tráveny směsí enzymů pankreatické šťávy
Proteinový peptonetSměsný enzymatický trávicí prostředek masných bílkovin. Je bohatá na peptidy s vyšší molekulovou hmotností.
TryptonKasein, který byl trypticky natráven
Tryptosa/TryplosaSmíšený enzymaticky natrávený živočišný protein. Podmínky trávení jsou takové, že obsahuje mnoho různých peptidů včetně peptidů s vyšší molekulovou hmotností (proteosy).
ASEPTICKÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V MIKROBIOLOGICKÝCH LABORATOŘÍCH
Před očkováním je důležité udržovat sterilní stav mikrobiologického média a všech materiálů, se kterými se setkává. Při jakékoli následné manipulaci s bakteriálními kulturami je třeba vyloučit nežádoucí nebo kontaminující organismy použitím aseptických technik.
Sterilizace znamená zničení všech mikroorganismů včetně spor, toho se dosahuje pomocí tepla, chemikálií, záření a filtrace.
Sterilizace teplem
Sterilizace teplem způsobuje denaturaci a koagulaci životně důležitých proteinů. Je jednoduchá na použití, účinná, snadno kontrolovatelná a nákladově efektivní. Existují různé formy tepelné sterilizace.
  • Červený žár: Inokulační drátky nebo smyčky se sterilizují tak, že se drží v Bunsenově plameni, dokud nejsou červené.
  • Vlhký žár: Bakterie se snáze ničí vlhkým žárem (párou) než suchým žárem. Obvykle se používá ke sterilizaci kultivačních médií, vodných roztoků a k ničení vyřazených kultur. Aby bylo dosaženo teploty 121 °C nezbytné pro úspěšnou sterilizaci, musí být nejprve odstraněn vzduch. Toho se dosáhne použitím autoklávu (technická verze tlakového hrnce), který se řídí automatickými cykly zahřívání pod tlakem po požadovanou dobu.
  • Suchý ohřev: Obvykle se používá pro materiály, které by mohly být buď zkorodovány párou, nebo musí zůstat před použitím suché. Patří mezi ně kovové nástroje, skleněné Petriho misky, baňky a pipety a vata. V praxi vyžaduje sterilizace suchým teplem delší časové intervaly a vyšší teploty než sterilizace párou (např. sterilizace párou 121 °C po dobu 15 minut nebo sterilizace suchým teplem 160 °C po dobu 120 minut).
Chemická sterilizace
Chemická sterilizace se obvykle používá pro choulostivé vybavení, jako jsou optické přístroje a elektrická zařízení, které by se jinak teplem poškodily. Vzhledem k toxicitě používaných chemikálií se nejedná o nejoblíbenější formu sterilizace. Mezi používané chemické látky patří plynný ethylenoxid, který alkyluje aminoskupiny, sulfhydrylové, karboxylové a hydroxylové skupiny mikrobiálních buněčných sloučenin, formaldehyd používaný jako fumigant a páry peroxidu vodíku používané při aseptickém balení.
Sterilizace zářením
Záření se používá u materiálů citlivých na teplo a u vzorků životního prostředí, jako je půda a sediment, kde je třeba zabránit strukturálním změnám způsobeným teplem. Používají se dvě formy záření:
  • UV sterilizace iniciuje excitaci atomů, která u nukleových kyselin vede k fatálním mutacím. UV záření nemůže proniknout do materiálů, takže se používá hlavně pro povrchovou úpravu (např. laminy s laminárním prouděním a vzduch a voda).
  • Ionizující záření může proniknout do vzorků a způsobit ionizaci uvnitř buněk. Záření gama generované prostřednictvím 60Co se používá ke sterilizaci složitých matric, jako je půda a potraviny. Mikroorganismy vykazují zvýšenou odolnost vůči záření v anoxických podmínkách (2-5x) a ve zmrazených vzorcích.
Sterilizace filtrací
Sterilizace filtrací funguje spíše na základě vyloučení než zničení mikroorganismů. Je bezpečná pro uživatele a používá se pro citlivé kapaliny a plyny. V současné době se používají tři typy filtrů:
  • Hloubkové filtry jsou vyrobeny ze sloupců naplněných vláknitými materiály, jako je skelná vata nebo vata. Kroutící se a otáčející se vlákna zachycují částice a fungují jako filtry; vykazují malý odpor při průtoku a používají se hlavně pro plyny nebo jako předfiltry pro membránové filtry, které se snadno ucpávají.
  • Membránové filtry působí tak, že částice prosévají. Jejich účinnost závisí na velikosti membránových pórů a přítomné elektrostatické přitažlivosti. Nejčastěji používané filtry v mikrobiologii jsou obvykle vyrobeny z acetátu celulózy nebo nitrátu celulózy. Membránová filtrace se obvykle používá pro látky citlivé na teplo, např. roztoky vitaminů; filtry se před použitím tepelně sterilizují.
Velikost pórů filtru potřebných k odstínění:
Kvasnice
0.45 -1.2 µm
Bakterie
0.2 µm
Viry a mykoplazmy
0.01-0,1 µm
  • Filtry Nuclepore (Nucleation Track) se skládají z velmi tenkých polykarbonátových fólií, které byly ošetřeny jaderným zářením a poté vyleptány chemickou látkou, aby se vytvořily velmi rovnoměrné vertikální otvory. Používají se pro stejný materiál jako membránové filtry, ale snadněji se ucpávají.
Doplňky médií
Tabulka nejčastěji používaných doplňků médií, způsobů sterilizace a rozpustnosti.
LátkaRozpustnost ve vodě při 25 °CKomentář/Sterilizace
Aktidion
(cyklohexamid)
2.1 g/100 mlZničí se varem ve vodném roztoku o pH 7 po dobu 1 hodiny.
Sterilizuje se filtrem
L(+)-Arabinosa1 g/1 ml
Arginin*15 g/100 mlSat. roztok bly alkalický, absorbuje CO2 pK1, 2.18 pK9,09 pK3 13,2
Asparagin*2.16 g/100 mlStabilní ve vodném roztoku při 100 °C, hydrolyzuje v kyselých roztocích
Biotin22 mg/100 mlPH 0.01% roztoku = 4.5
kyselé roztoky lze tepelně sterilizovat
Cystein*rozpustnýNeutrální mírně alkalický roztok se oxiduje na cystin pK1,
1.71 pK2  8,33 pK3 10.78
Dextrinrozpustný ve 3 dílech vroucí vody
Ehrlichovo činidlo Fruktózarozpustná
rozpustná
Fuchsin1 g/7 ml 
Galaktóza a) rozpustná v 0.5 dílů vody, volně rozpustná v horké vodě
b) rozpustná v 1,7 dílu vody při 17 °C
Glukóza1 g/1 mlpH 0,5 M aq roztoku = 5.9
Glycerolmísitelný 
Glykogenrozpustnýs opalescencí
Laktosa21.6 g/100 mla) 1 g/5 ml
b) 1 g/2.2 ml při 15 °C
Maltózarozpustnámp 102-103°.C
Mannitolrozpustný 
NiacinrozpustnýStabilní při autoklávování při 120 °C po dobu 20 minut
Ornitin*rozpustnýVodný roztok alkalický pK, 1.94 pK2 8,65 pK3 10.76
Fenylalanin* L 29,6 g/l při 25 °C
D 1 g/35,5 ml při 16 °C
DL 14.11 g/l při 25 °C
pK1 2,58 pK2 9.24
Resazurinnerozpustný ve voděIndikátor
0.1 g ve 20 ml 1 N NaOH + voda do 500 ml
pH 3,8 = oranžová, pH 6.5 tmavě fialová
Ribosarozpustná 
Kyselina citronovározpustná 59.2 % při 20 °CpH 0.1 N roztoku = 2.2
Sorbitolrozpustný až z 83 %mp 100/112 °C
Sorbitolrozpustný až z 83 %mp 100/112 °C
tr>Škrobnerozpustný 
Sacharóza1g/0.5ml 
EDTA (disodná sůl)rozpustnápoužívá se ke komplexaci železa v médiích
EDTA (kyselina)používá se ke komplexaci železa v médiích
EDTA (kyselina)nerozpustná 
Všechny zásobní roztoky aminokyselin lze autoklávovat při 120 °C po dobu 20 minut.
Interakce složek média
Při výzkumu, kde hraje důležitou roli složení média (např.např. studie toxicity), je třeba dbát na různé interakce, které mohou probíhat mezi složkami média.
Mediální komponenty
Typ reakce
Kvasinky, pepton a
aminokyseliny
Vážou velké množství dvojmocných iontů Hg, Pb, Ag a Cu
Glukózavykazuje neselektivní vazbu kovů, která může způsobit nedostatek kovů nezbytných iontů nebo snížit
toxicitu toxických iontů.
EDTAchelatuje esenciální stopové kovy a způsobuje jejich nedostatek; účinek lze zvrátit přidáním
jiných kovů, např.Cu a Fe.
NaCIzvyšuje toxicitu Zn (tvorba Zn-chloro komplexu), snižuje toxicitu Cd.
Agarv pevném prostředí zvyšuje toxicitu Sn (tvorba rozpustného toxického komplexu tinagar).
Silikagelsnižuje toxicitu dvojmocných iontů Sn, Cd, Pb, Ni a Zn.
Fosfátsrážení* nerozpustných fosforečnanů snižující toxicitu toxických iontů
 (např.Cd a Pb) nebo způsobující nedostatek esenciálních iontů (např. Fe)
Uhličitanysrážení nerozpustných uhličitanů
snižuje toxicitu Pb
Citrátyneselektivní vazba kovů
Trisneselektivní vazba kovů
* Může se tomu zabránit přidáním pufru HEPES, který sníží obsah fosfátů.