Diferenciační a identifikační média pro salmonely
Dnešní použití klasických kultivačních metod k identifikaci Salmonella, silného patogenu přenášeného potravinami
Kontaminace salmonelou je celosvětově druhou nejčastější příčinou onemocnění přenášených potravinami. Kontrola výskytu ohnisek Salmonella je důležitým úkolem pro potravinářské regulační orgány, restaurace a potravinářský průmysl obecně.
Rodina Salmonella zahrnuje více než 2 300 sérotypů bakterií, ale dva typy, Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium, jsou zodpovědné za přibližně polovinu všech lidských infekcí. Většina ohnisek nákazy Salmonella pochází z mléčných, drůbežích a masných výrobků, ale Salmonella se může množit téměř na všech potravinách. Zvláště rizikové je kuřecí maso, vejce a výrobky z nich.
Obrázek 1. Bakterie salmonely
Mikrobiologická kontrola v potravinářském průmyslu hraje zásadní roli při prevenci výskytu Salmonella. Testy a média používaná k identifikaci Salmonella využívají jedinečných aspektů fyziologie nebo biochemie Salmonella ve srovnání s jinými rody v rámci čeledi Enterobacteriaceae. Například bakterie rodu Salmonella jsou většinou fakultativní anaeroby, oxidáza negativní, kataláza pozitivní a gramnegativní tyčinky. Většina kmenů je pohyblivá a fermentuje glukózu s produkcí kyseliny i plynu. Média používaná v současné době k rozlišení a identifikaci Salmonella jsou stále založena na detekci fermentace sacharidů indikované indikátorem pH (viz také Tabulka 1 o schopnosti fermentace sacharidů), detekci proteolytické aktivity, produkci sirovodíku a selektivitě. Většina moderních médií také kombinuje některé z těchto detekčních systémů, aby byla média spolehlivější. Seznam nejběžnějších selektivních a diferenčních médií je uveden v tabulce 2.
Kvašení | Kat. No. | ||
---|---|---|---|
Sacharidy | Kyselina | Kabohydrátové disky | |
Adonitol | - | - | 55876 |
Arabinóza | +/- | +/- | 80372 |
Celobióza | - | - | 56481 |
Dextroza | + | +/- | 63367 |
Dulcitol | +/- | +/- | 73044 |
Fruktóza | +/- | +/- | 53901 |
Galaktóza | + | +/- | 89608 |
Inositol | +/- | +/- | 89614 |
Laktóza | - | - | 28816 |
Maltóza | + | +/- | 77653 |
Mannitol | + | +/- | 94438 |
Manosa | +/- | +/- | 94445 |
Melibióza | + | + | 93196 |
Rafinóza | - | - | 94226 |
Rhamnose | +/- | +/- | 93999 |
Salicin | - | - | 92971 |
Sorbitol | + | +/- | 93998 |
Sacharóza | - | - | 94309 |
Trehalóza | + | +/- | 92961 |
Xylóza | + | +/- | 07411 |
Značka | Kočka č. | Jméno |
---|---|---|
Sigma-Aldrich | A0715 | Andrade Peptone Water |
Sigma-Aldrich | 28943 | Andrade peptonová voda, Vegitone |
Sigma-Aldrich | 95388 | Bismutit-sulfitový agar |
Sigma-Aldrich | 15835 | BPL agar |
Sigma-Aldrich | 70134 | Brilliant Green Agar, modifikovaný |
Sigma-Aldrich | 16026 | Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar |
Sigma-Aldrich | 36408 | Bromkrezolový purpurový bujón |
Sigma-Aldrich | 22520 | China Blue Lactose Agar |
Sigma-Aldrich | 55420 | CLED agar |
Sigma-Aldrich | 70135 | DCLS Agar |
Sigma-Aldrich | 90035 | DCLS Agar No. 2 |
Sigma-Aldrich | D2935 | Dekarboxylázová bujónová báze, Moeller |
Sigma-Aldrich | D7809 | Deoxycholát citrátový agar |
Sigma-Aldrich | E5399 | Endo agar |
Sigma-Aldrich | 70137 | ENDO Agar (Base) |
Sigma-Aldrich | 16447 | Glukózo-bromkrezolový fialový agar |
Sigma-Aldrich | 51490 | Hektoen Enteric Agar |
Sigma-Aldrich | 60787 | Kliglerův agar |
Sigma-Aldrich | 61792 | Leifson Agar |
Sigma-Aldrich | 66304 | Lysin dekarboxylázový bujón |
Sigma-Aldrich | 62915 | Lyzinový železitý agar |
Sigma-Aldrich | 70143 | Mac Conkey Agar No 1 |
Sigma-Aldrich | 19352 | Mac Conkey Agar č. 1, Vegitone |
Sigma-Aldrich | M8302, 94216 | MacConkey Agar s krystalovou violetí, chloridem sodným a 0.15% žlučových solí |
Sigma-Aldrich | 70144 | MacConkeyův bujón |
Sigma-Aldrich | 75717, 16377 | MacConkey bujón fialový |
Sigma-Aldrich | 63014 | MacConkey MUG Agar |
MacConkey MUG Agar | 51405 | MacConkey-Agar (bez soli) |
Sigma-Aldrich | 69965 | Mosselův bujón |
Sigma-Aldrich | 43052 | Muller-Kauffmann tetrathionátový bujón, báze (ISO) |
Sigma-Aldrich | 75315 | OF Test Nutrient Agar |
Sigma-Aldrich | 81648 | Pril® Mannitol Agar |
Sigma-Aldrich | 04584 | Rappaport Vassiliadis Broth acc. podle normy DIN EN ISO 6579:2002 |
Sigma-Aldrich | 17173 | Rappaport Vassiliadisův bujón, modifikovaný |
Sigma-Aldrich | R0773 | Rappaport Vassiliadis Medium |
Sigma-Aldrich | 92322 | Rappaport Vassiliadis medium (báze), modifikované, polotuhé |
Sigma-Aldrich | 84368 | Agar pro salmonely podle Önöze |
Sigma-Aldrich | 84370 | Bujón k obohacení salmonel |
Sigma-Aldrich | 70153 | Selenitový bujón (základní) |
Sigma-Aldrich | 84922 | Sigma-Aldrich |
Sigma-Aldrich | 85438 | SIM Medium |
Sigma-Aldrich | 85463 | Simmons Citrate Agar |
Sigma-Aldrich | 85640 | SS-Agar |
Sigma-Aldrich | 86352 | TBG Broth |
Sigma-Aldrich | 88151 | Tetrathionátový bujón |
Sigma-Aldrich | 88148 | Bujón pro obohacení tetrathionátu podle Mullera-Kauffmanna |
Sigma-Aldrich | 44940 | Trojnásobný cukerný železitý agar |
Sigma-Aldrich | 51463 | Močovinový bujón |
Sigma-Aldrich | 42376 | Fialově červený žlučový agar, Vegitone |
Sigma-Aldrich | 70189, 79873 | Fialově červený žlučový glukózový agar |
Sigma-Aldrich | 17213 | Fialově červený žlučový glukózový agar bez laktózy |
Sigma-Aldrich | 53605 | Fialově červený žlučový glukózový agar bez laktózy, Vegitone |
Sigma-Aldrich | 41270 | Fialově červený žlučový laktózo-dextrózový agar |
Sigma-Aldrich | 95273 | VRB MUG Agar |
Sigma-Aldrich | 95586 | XLD Agar |
Sigma-Aldrich | 76721 | XLT4 Agar (Base) |
Naše současná technologie navíc nabízí chromogenní média, která umožňují ještě spolehlivější a rychlejší identifikaci, protože detekují charakteristický enzym salmonel. Tyto reakce jsou založeny na štěpení chromogenního substrátu, které vede k viditelné změně barvy (viz tabulka 3).
Značka | Kočka č. | Jméno |
---|---|---|
Sigma-Aldrich | 00563 | HiCrome™ MM Agar |
Sigma-Aldrich | 90918 | HiCrome™ RajHansovo médium, modifikované |
Sigma-Aldrich | 78419 | HiCrome™ Salmonella Agar |
Sigma-Aldrich | ||
05538 | HiCrome™ Salmonella Agar, vylepšený | |
Sigma-Aldrich | 84369 | Salmonella Chromogen Agar |
Sigma-Aldrich | 01993 | Sada chromogenního agaru pro salmonely |
Obrázek 2.HiCrome™ Salmonella Agar, vylepšený
Detekce sirovodíku Produkce sirovodíku mikroorganismy, jako je Salmonella
Velké množství bakterií může produkovat H2S v malém množství z aminokyselin obsahujících síru v sacharidovém prostředí. V kombinaci s octanem olovnatým vytvoří H2S černou sraženinu, čímž vznikne viditelná černě zbarvená reakce na papírovém proužku. Metoda s octanem olovnatým je velmi citlivá a umožňuje detekci stopových množství sirovodíku.
Test s proužky: Naočkujte peptonovou vodu (kat. č. 70179) podezřelým organismem. Mezi zátku a vnitřní stěnu zkumavky vložte nad naočkované médium papírový proužek octanu olovnatého a inkubujte při 35 °C po dobu 18-24 hodin. Pozitivní reakce se projeví zčernáním spodní části proužku. V případě negativní reakce by se nemělo objevit žádné zčernání (viz obrázek 3).
Obrázek 2.1. Testované organismyTestované organismy
Obrázek 3.Testovací proužky na sirovodík
Obrázek 4.Rychlý test založený na detekci rRNA
Network error: Failed to fetch