Kultivační média pro kompendiální metody
Farmakologické zkoušky jsou standardizované metody pro mnoho farmaceutických surovin a hotových výrobků. Testování a dodržování těchto norem podrobně popsaných v rámci kompendiálních metod je základním požadavkem pro celosvětový vývoj, uvolňování a distribuci farmaceutických složek a léčivých přípravků. Kompendiální zkoušky se provádějí za účelem stanovení kompatibility a bezpečnosti léčiv nebo pro běžnou kontrolu kvality.
MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA KVALITY NESTERILNÍCH VÝROBKŮ
Tři mezinárodně nejvýznamnější lékopisy (Ph Eur/JP/USP) zveřejnily v roce 2009 harmonizované verze svých kapitol o mikrobiologickém zkoušení nesterilních výrobků. Kromě toho je vydání Čínského lékopisu z roku 2016 z větší části harmonizováno, pokud jde o složení média a kritéria výkonnosti, ačkoli je třeba provádět zkoušky na podporu růstu s kmeny z čínské sbírky kmenů. Tyto metody se zabývají celkovým aerobním počtem (TAMC a TYMC) a testem na specifikované mikroorganismy.
Naše portfolio kultivačních médií pro mikrobiální vyšetření nesterilních výrobků je v souladu s harmonizovaným lékopisem. Vzhledem k tomu, že se kompendiální metody mění, můžete si být jisti, že je důkladně sledujeme a veškeré změny ve složení nebo testování výkonnosti budou rychle implementovány, takže se nebudete muset obávat o shodu našich médií s předpisy.
Nabízíme výběr produktů pro všechna kultivační média a látky potřebné pro:
Vyberte si z naší nabídky produktů pro podporu vašich kompendiálních lékopisných zkoušek:
MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA KVALITY NESTERILNÍCH VÝROBKŮ
Tři mezinárodně nejvýznamnější lékopisy (Ph Eur/JP/USP) vydaly v roce 2009 harmonizované verze svých kapitol o mikrobiologickém vyšetření nesterilních výrobků. Kromě toho je vydání Čínského lékopisu z roku 2016 z větší části harmonizováno, pokud jde o složení média a kritéria výkonnosti, ačkoli je třeba provádět zkoušky na podporu růstu s kmeny z čínské sbírky kmenů. Tyto metody se zabývají celkovým aerobním počtem (TAMC a TYMC) a testem na specifikované mikroorganismy.
Naše portfolio kultivačních médií pro mikrobiální vyšetření nesterilních výrobků je v souladu s harmonizovaným lékopisem. Vzhledem ke změnám kompendiálních metod si můžete být jisti, že je důkladně sledujeme a veškeré změny ve složení nebo testování výkonnosti budou rychle implementovány, takže se nebudete muset obávat o soulad našich médií s předpisy.
FARMAKOPEJSKÉ KOMPENDIÁLNÍ TESTOVÁNÍ
Regulační orgány musí zavést testování léčivých přípravků a řídit se příslušnými lékopisnými metodami nebo validovanými metodami.
Evropské ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče (2017)
Evropský lékopis. 9. vydání. Kapitola 2.6.12 Mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků: Kapitola 2.6.13 Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků: Zkouška pro specifikované výrobky. Strasbourg, Francie.
Japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí (2016)
Japonský lékopis. 17. vyd. Kapitola 4.05 Mikrobiologická limitní zkouška I. Mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků: Celkový počet životaschopných aerobů a II. Mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků: Zkouška pro specifikované výrobky. Japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí. Tokio, Japonsko.
Farmakopeální úmluva Spojených států amerických (2014)
Farmakopea Spojených států amerických 38/Národní lékopis 33, Supp. 2. Kapitola <61> Mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků: Kapitola <62> Mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků: Zkouška na stanovené výrobky. Rockville, Md., USA.
KOMPENZAČNÍ METODY PRO MIKROBIÁLNÍ ENUMERACI
Mikrobiální početní testy jsou kvantitativní metody pro stanovení úrovně kontaminace mezofilních bakterií a plísní, které rostou za aerobních podmínek ve farmaceutickém výrobku. Testy zahrnují zjišťování celkového počtu aerobních mikroorganismů (TAMC) a celkového počtu kvasinek a plísní (TYMC). Nejběžnější metodou sčítání je membránová filtrace, počet na destičkách nebo nejpravděpodobnější počet (MPN), přičemž výběr metody závisí na testovaném výrobku.
Před výběrem metody je třeba prokázat její vhodnost v přítomnosti výrobku. To zahrnuje přípravu vhodných testovacích kmenů, testy podpory růstu kultivačních médií a testy vhodnosti metody počítání v přítomnosti výrobku.
Obrázek 1.Schéma pro testování mikrobiálního počtu mezi 1. TAMC: na sójovém kaseinovém digesčním agaru a 2. TYMC: Smíšený růst kvasinek a plísní na Sabourated Dextrose Agar. A) Soybean Casein Digest Agar B) Soybean Casein Digest Broth C) Sabouraud Dextrose Agar D) Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol*
*Může být použit k potlačení růstu bakterií ohrožujících překročení kritérií přijatelnosti TYMC.
- Gram-negativní bakterie tolerantní k žluči
- Escherichia coli
- Salmonella
- Pseudomonas aeruginosa<./i>
- Staphylococcus aureus
- Zlatý stafylokok Clostridia
- Candida albicans
Tyto organismy slouží jako obecné indikátorové organismy, ale v závislosti na povaze výrobku, jeho určeném použití, skupině příjemců a způsobu aplikace mohou být relevantní i jiné patogenní mikroorganismy. Následující přehled požadovaných médií se omezuje na výslovné požadavky lékopisu.
Gram-negativní bakterie tolerantní k žluči
Ředění / obohacení:
Sójový kaseinový bujón
Obohacení enterobakterií
Mosselův bujón
Subkultivace:
Violet RedBile Glucose Agar
Escherichia coli
Ředění / obohacení:
Sójový kaseinový bujón
MacConkeyho bujón
Subkultivace:
MacConkey Agar
Salmonella
Ředění / obohacení:
Sójový kaseinový digesční bujón
Rappaport-Vassiliadisův
Salmonella Enrichment Broth
Subkultivace:
Xylose Lysine Deoxycholate Agar
Pseudomonas aeruginosa
Ředění / obohacení:
Sójový kaseinový bujón
Subkultivace:
Cetrimidový agar
Staphylococcus aureus
Ředění / obohacení:
Sójový kaseinový bujón
Subkultivace:
Mannitol Salt Agar
Candida albicans
Ředění / obohacení:
Sabouraudův dextrózový bujón
Subkultivace:
Sabouraudův dextrózový agar
Klostridie
Ředění / obohacení:
Zesílené médium pro klostridie
Subkultivace:
Columbia Agar